Stampa…
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC49353-1G PC49353-250MG
APOSPC49353-1GEA 220 EUR
APOSPC49353-1G APOSPC49353-250MG
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrF₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16606359
CAS Number: 1227572-51-1
UN: 3261
ADR: 8,II