Stampa…
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: [2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methylamine, 2-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethoxy)toluene
PC49352-1G PC49352-250MG
APOSPC49352-1GEA 309 EUR
APOSPC49352-1G APOSPC49352-250MG
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formula: C₉H₁₀F₃NO
Peso molecolare: 205,177 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06213547
CAS Number: 771572-39-5
UN: 3259
ADR: 8,III