Stampa…
2-Amino-6-bromo-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-6-bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]phenol, 3-Bromo-2-hydroxy-5-[(trifluoromethyl)thio]aniline
PC49347-1G PC49347-250MG
APOSPC49347-1GEA 165 EUR
APOSPC49347-1G APOSPC49347-250MG
2-Amino-6-bromo-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 97%
2-Amino-6-bromo-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Formula: C₇H₅BrF₃NOS
Peso molecolare: 288,085 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD24369703
CAS Number: 1432075-81-4