Stampa…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetylene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-5-ethynylbenzotrifluoride, 1-Bromo-4-ethynyl-2-(trifluoromethyl)benzene
PC49346-1G PC49346-250MG
APOSPC49346-1GEA 143 EUR
APOSPC49346-1G APOSPC49346-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetylene 97%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetylene
Formula: C₉H₄BrF₃
Peso molecolare: 249,027 g/mol
Punto di fusione: 50 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD24369704
CAS Number: 142476-42-4