Stampa…
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Difluoro-3-vinylbenzotrifluoride, 1,3-Difluoro-4-ethenyl-2-(trifluoromethyl)benzene
PC49345-1G PC49345-250MG
APOSPC49345-1GEA 401 EUR
APOSPC49345-1G APOSPC49345-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
Formula: C₉H₅F₅
Peso molecolare: 208,128 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD24369700
CAS Number: 1432075-80-3
UN: 1993
ADR: 3,III