Stampa…
7-Bromo-5-[(trifluoromethyl)thio]-1,3-benzoxazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Bromo-5-[(trifluoromethyl)mercapto]benzo[d]oxazole, 7-Bromo-5-[(trifluoromethyl)sulphanyl]-1,3-benzoxazole
PC49344-1G PC49344-250MG
APOSPC49344-1GEA 408 EUR
APOSPC49344-1G APOSPC49344-250MG
7-Bromo-5-[(trifluoromethyl)thio]-1,3-benzoxazole 97%
7-Bromo-5-[(trifluoromethyl)thio]-1,3-benzoxazole
Formula: C₈H₃BrF₃NOS
Peso molecolare: 298,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24369702
CAS Number: 1432075-83-6