Stampa…
Difluoro(pyridin-2-yl)acetic acid hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-[Carboxy(difluoro)methyl]pyridine hydrochloride, 2,2-Difluoro-2-(pyridin-2-yl)ethanoic acid hydrochloride
PC49343-1G PC49343-5G
APOSPC49343-1GEA 72.7 EUR
APOSPC49343-1G APOSPC49343-5G
Difluoro(pyridin-2-yl)acetic acid hydrochloride
Difluoro(pyridin-2-yl)acetic acid hydrochloride
Formula: C₇H₅F₂NO₂·ClH
Peso molecolare: 209,578 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22392210
CAS Number: 1421603-45-3