Stampa…
2,6-Dibromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl trifluoromethyl sulphone
PC49337-1G PC49337-250MG
APOSPC49337-1GEA 350 EUR
APOSPC49337-1G APOSPC49337-250MG
2,6-Dibromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
2,6-Dibromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Formula: C₇H₃Br₂F₃O₃S
Peso molecolare: 383,965 g/mol
Punto di fusione: 150…154 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24369701
CAS Number: 432-79-1