Stampa…
5-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-4,6-difluorobenzoic acid
PC49326-1G PC49326-5G PC49326-25G
APOSPC49326-1GEA 52.4 EUR
APOSPC49326-1G APOSPC49326-5G APOSPC49326-25G
5-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid 97%
5-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrF₂O₂
Peso molecolare: 236,998 g/mol
Punto di fusione: 146…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115714
CAS Number: 28314-83-2