Stampa…
3'-Bromo-2,2,2-trifluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-5-(trifluoroacetyl)benzotrifluoride, 1-[3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC49322-1G PC49322-250MG
APOSPC49322-1GEA 292 EUR
APOSPC49322-1G APOSPC49322-250MG
3'-Bromo-2,2,2-trifluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
3'-Bromo-2,2,2-trifluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₃BrF₆O
Peso molecolare: 321,014 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23098942
CAS Number: 1132701-00-8