Stampa…
4-Bromo-2-fluorophenylacetylene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-1-ethynyl-2-fluorobenzene
PC49319-1G PC49319-250MG
APOSPC49319-1GEA 58 EUR
APOSPC49319-1G APOSPC49319-250MG
4-Bromo-2-fluorophenylacetylene
4-Bromo-2-fluorophenylacetylene
Formula: C₈H₄BrF
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02683523
CAS Number: 302912-33-0