Stampa…
Methyl 2-bromo-2-fluoropropanoate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-bromo-2-fluoropropionate
PC49318-25G PC49318-5G
APOSPC49318-25GEA 709 EUR
APOSPC49318-25G APOSPC49318-5G
Methyl 2-bromo-2-fluoropropanoate 99%
Methyl 2-bromo-2-fluoropropanoate
Formula: C₄H₆BrFO₂
Peso molecolare: 184,992 g/mol
Punto di ebollizione: 65…66 °C (75 mm Hg)
Densità: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18074353
CAS Number: 157415-07-1