Stampa…
6-Nitro-2-(pentafluoroethyl)-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Nitro-2-(perfluoroethyl)-1H-benzimidazole
PC49317-1G PC49317-250MG PC49317-5G
APOSPC49317-1GEA 183 EUR
APOSPC49317-1G APOSPC49317-250MG APOSPC49317-5G
6-Nitro-2-(pentafluoroethyl)-1H-benzimidazole
6-Nitro-2-(pentafluoroethyl)-1H-benzimidazole
Formula: C₉H₄F₅N₃O₂
Peso molecolare: 281,139 g/mol
Punto di fusione: 140…141 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18074389
CAS Number: 4229-01-0