6-Bromo-4-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC49316-1G
PC49316-250MG
APOSPC49316-1GEA
466
EUR
APOSPC49316-1G
APOSPC49316-250MG
6-Bromo-4-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
6-Bromo-4-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formula:
C₉H₃BrF₆N₂O Peso molecolare: 349,027 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22628767 CAS Number: 1417341-58-2 |