Stampa…
2-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49315-1G PC49315-250MG
APOSPC49315-1GEA 270 EUR
APOSPC49315-1G APOSPC49315-250MG
2-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
2-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
Formula: C₇H₄F₃NO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06410678
CAS Number: 108338-20-1