Stampa…
4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-yl)methanol, [2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-yl]methanol, 2-(Trifluoromethyl)isonicotinyl alcohol
PC49314-1G PC49314-250MG PC49314-500MG PC49314-5G
APOSPC49314-1GEA 311 EUR
APOSPC49314-1G APOSPC49314-250MG APOSPC49314-500MG APOSPC49314-5G
4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₆F₃NO
Peso molecolare: 177,124 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100737
CAS Number: 131747-61-0