1,4-Diethynyl-2-fluorobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC49311-1G
PC49311-5G
PC49311-250MG
APOSPC49311-1GEA
132
EUR
APOSPC49311-1G
APOSPC49311-5G
APOSPC49311-250MG
1,4-Diethynyl-2-fluorobenzene
1,4-Diethynyl-2-fluorobenzene
Formula:
C₁₀H₅F Peso molecolare: 144,145 g/mol Punto di fusione: 86…89 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD22580725 CAS Number: 137000-66-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...