Stampa…
2-(Trifluoromethyl)isonicotinonitrile ≥95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carbonitrile
PC49309-250MG PC49309-1G
APOSPC49309-250MGEA 176 EUR
APOSPC49309-250MG APOSPC49309-1G
2-(Trifluoromethyl)isonicotinonitrile ≥95%
2-(Trifluoromethyl)isonicotinonitrile
Formula: C₇H₃F₃N₂
Peso molecolare: 172,107 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11848100
CAS Number: 916210-02-1