Stampa…
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: [2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-yl]methylamine, (2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-yl)methanamine
PC49308-1G PC49308-250MG
APOSPC49308-1GEA 1450 EUR
APOSPC49308-1G APOSPC49308-250MG
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₇F₃N₂
Peso molecolare: 176,139 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100735
CAS Number: 916304-20-6