Stampa…
5-(Pentafluorothio)-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1H-Benzimidazol-5-yl)sulphur pentafluoride, 5-(Pentafluorosulphanyl)-1H-benzimidazole
PC49306-1G PC49306-250MG
APOSPC49306-1GEA 248 EUR
APOSPC49306-1G APOSPC49306-250MG
5-(Pentafluorothio)-1H-benzimidazole
5-(Pentafluorothio)-1H-benzimidazole
Formula: C₇H₅F₅N₂S
Peso molecolare: 244,185 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22370117
CAS Number: 663179-60-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III