Stampa…
5-(Pentafluorothio)-1,3-benzoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1,3-Benzoxazol-5-yl)sulphur pentafluoride, 5-(Pentafluorosulphanyl)benzo[d]oxazole
PC49305-1G PC49305-250MG PC49305-5G
APOSPC49305-1GEA 292 EUR
APOSPC49305-1G APOSPC49305-250MG APOSPC49305-5G
5-(Pentafluorothio)-1,3-benzoxazole
5-(Pentafluorothio)-1,3-benzoxazole
Formula: C₇H₄F₅NOS
Peso molecolare: 245,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22370119
CAS Number: 1379812-05-1