Stampa…
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49304-1G PC49304-5G
APOSPC49304-1GEA 187 EUR
APOSPC49304-1G APOSPC49304-5G
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₅F₃N₂O
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06408813
CAS Number: 549488-77-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III