Stampa…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)styrene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Chloro-2-ethenyl-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-3-vinylbenzotrifluoride
PC49303-1G PC49303-250MG
APOSPC49303-1GEA 147 EUR
APOSPC49303-1G APOSPC49303-250MG
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)styrene 95%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)styrene
Formula: C₉H₆ClF₃
Peso molecolare: 206,592 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08461655
CAS Number: 828267-49-8
UN: 1993
ADR: 3,III