Stampa…
6-Bromo-4-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49299-1G PC49299-250MG
APOSPC49299-1GEA 234 EUR
APOSPC49299-1G APOSPC49299-250MG
6-Bromo-4-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
6-Bromo-4-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₄BrF₃N₂O
Peso molecolare: 281,029 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22628766
CAS Number: 1417341-57-1