Stampa…
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2-trifluoromethoxyphenylboronic acid, (5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid
PC49296-1G PC49296-5G PC49296-25G
APOSPC49296-1GEA 52.4 EUR
APOSPC49296-1G APOSPC49296-5G APOSPC49296-25G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Formula: C₇H₅BBrF₃O₃
Peso molecolare: 284,823 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11504857
CAS Number: 1072951-56-4