2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₅BBrF₃O₃ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD19237163 CAS Number: 959997-86-5 |