Stampa…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, 5-Borono-2-bromobenzotrifluoride, 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
PC49294-1G PC49294-250MG PC49294-5G
APOSPC49294-1GEA 139 EUR
APOSPC49294-1G APOSPC49294-250MG APOSPC49294-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Formula: C₇H₅BBrF₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD13181652
CAS Number: 1310383-25-5