Stampa…
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49293-1G PC49293-250MG
APOSPC49293-1GEA 187 EUR
APOSPC49293-1G APOSPC49293-250MG
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Formula: C₇H₅BBrF₃O₃
Peso molecolare: 284,823 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22580724
CAS Number: 2304634-32-8