Stampa…
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid, 2-Borono-5-bromobenzotrifluoride, (4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC49292-1G PC49292-5G PC49292-25G
APOSPC49292-1GEA 168 EUR
APOSPC49292-1G APOSPC49292-5G APOSPC49292-25G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Formula: C₇H₅BBrF₃O₂
Peso molecolare: 268,824 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18447612
CAS Number: 1394346-22-5