Stampa…
3-Bromo-2-(difluoromethyl)thiophene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49290-1G PC49290-5G PC49290-250MG
APOSPC49290-1GEA 219 EUR
APOSPC49290-1G APOSPC49290-5G APOSPC49290-250MG
3-Bromo-2-(difluoromethyl)thiophene 95%
3-Bromo-2-(difluoromethyl)thiophene
Formula: C₅H₃BrF₂S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22580723
CAS Number: 1403667-53-7