Stampa…
6-Bromo-4-fluoro-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49288-1G PC49288-250MG PC49288-5G
APOSPC49288-1GEA 348 EUR
APOSPC49288-1G APOSPC49288-250MG APOSPC49288-5G
6-Bromo-4-fluoro-1H-benzimidazole
6-Bromo-4-fluoro-1H-benzimidazole
Formula: C₇H₄BrFN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22558088
CAS Number: 1197944-23-2