Stampa…
3,6-Difluoro-2-methoxyphenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC49285-1G PC49285-250MG PC49285-5G
APOSPC49285-1GEA 288 EUR
APOSPC49285-1G APOSPC49285-250MG APOSPC49285-5G
3,6-Difluoro-2-methoxyphenol 95%
3,6-Difluoro-2-methoxyphenol
Formula: C₇H₆F₂O₂
Punto di ebollizione: 113,5…114.5 °C (37 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12827564
CAS Number: 75626-22-1