Stampa…
2-Bromo-6-fluorophenylacetylene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49284-1G PC49284-250MG
APOSPC49284-1GEA 406 EUR
APOSPC49284-1G APOSPC49284-250MG
2-Bromo-6-fluorophenylacetylene
2-Bromo-6-fluorophenylacetylene
Formula: C₈H₄BrF
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22460481
CAS Number: 1401670-91-4