Stampa…
4-Bromo-3-fluorophenylacetylene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-4-ethynyl-2-fluorobenzene
PC49282-1G PC49282-250MG PC49282-5G
APOSPC49282-1GEA 221 EUR
APOSPC49282-1G APOSPC49282-250MG APOSPC49282-5G
4-Bromo-3-fluorophenylacetylene 98%
4-Bromo-3-fluorophenylacetylene
Formula: C₈H₄BrF
Peso molecolare: 199.02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22460480
CAS Number: 1191063-07-6