Stampa…
5-Chloro-2,4-difluorobenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49273-1G PC49273-5G PC49273-10G
APOSPC49273-1GEA 40.8 EUR
APOSPC49273-1G APOSPC49273-5G APOSPC49273-10G
5-Chloro-2,4-difluorobenzonitrile 97%
5-Chloro-2,4-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂ClF₂N
Peso molecolare: 173,547 g/mol
Punto di fusione: 48…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659465
CAS Number: 146780-26-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III