Stampa…
2-Hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(Pentafluorosulphanyl)phenol, 2-(Pentafluorothio)phenol
PC49268-1G PC49268-250MG
APOSPC49268-1GEA 350 EUR
APOSPC49268-1G APOSPC49268-250MG
2-Hydroxyphenylsulphur pentafluoride
2-Hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Formula: C₆H₅F₅OS
Peso molecolare: 220,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22415280
CAS Number: 1126968-75-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III