Stampa…
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzotrifluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethyl ether, 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)-1-(trifluoromethyl)benzene
PC49263-1G PC49263-250MG
APOSPC49263-1GEA 633 EUR
APOSPC49263-1G APOSPC49263-250MG
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzotrifluoride 95%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzotrifluoride
Formula: C₈H₃BrF₆O
Peso molecolare: 309,003 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22415279
CAS Number: 1396503-79-9