Stampa…
2-Bromo-4-fluorophenylacetylene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49260-1G PC49260-250MG PC49260-5G
APOSPC49260-1GEA 248 EUR
APOSPC49260-1G APOSPC49260-250MG APOSPC49260-5G
2-Bromo-4-fluorophenylacetylene
2-Bromo-4-fluorophenylacetylene
Formula: C₈H₄BrF
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08703532
CAS Number: 1057670-01-5