Stampa…
5-Bromo-3-fluoro-N1-methylbenzene-1,2-diamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-2-fluoro-6-(methylamino)aniline, 5-Bromo-3-fluoro-N1-methylphenylene-1,2-diamine
PC49259-1G PC49259-250MG
APOSPC49259-1GEA 575 EUR
APOSPC49259-1G APOSPC49259-250MG
5-Bromo-3-fluoro-N1-methylbenzene-1,2-diamine
5-Bromo-3-fluoro-N1-methylbenzene-1,2-diamine
Formula: C₇H₈BrFN₂
Peso molecolare: 219,054 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22415278
CAS Number: 1396503-78-8