5-Bromo-3-fluoro-N-methyl-2-nitroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
N-(5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenyl)methylamine, 4-Bromo-2-fluoro-6-(methylamino)nitrobenzene
Formula:
C₇H₆BrFN₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD22415277 CAS Number: 1396503-81-3 |