Stampa…
2-Bromo-5-(difluoromethyl)thiophene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49250-250MG PC49250-500MG
APOSPC49250-250MGEA 42.2 EUR
APOSPC49250-250MG APOSPC49250-500MG
2-Bromo-5-(difluoromethyl)thiophene
2-Bromo-5-(difluoromethyl)thiophene
Formula: C₅H₃BrF₂S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22378823
CAS Number: 924646-90-2