Stampa…
4-Bromo-5-fluoro-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-5-fluoro-1H-benzo[d]imidazole
PC49244-1G PC49244-250MG
APOSPC49244-1GEA 350 EUR
APOSPC49244-1G APOSPC49244-250MG
4-Bromo-5-fluoro-1H-benzimidazole
4-Bromo-5-fluoro-1H-benzimidazole
Formula: C₇H₄BrFN₂
Peso molecolare: 215,022 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22378819
CAS Number: 1360962-58-8