Stampa…
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49243-1G PC49243-250MG
APOSPC49243-1GEA 321 EUR
APOSPC49243-1G APOSPC49243-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄BrF₃O₃
Peso molecolare: 285,015 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22378818
CAS Number: 1008769-87-6