4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₃BrF₃NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22378817 CAS Number: 928136-78-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |