Stampa…
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49240-1G PC49240-250MG
APOSPC49240-1GEA 161 EUR
APOSPC49240-1G APOSPC49240-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₈H₄BrF₃O₂
Peso molecolare: 269,015 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12924842
CAS Number: 1221716-04-6