Stampa…
5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]thiophene-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4924-100MG PC4924-1G
APOSPC4924-100MGEA 72.5 EUR
APOSPC4924-100MG APOSPC4924-1G
5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]thiophene-2-carboxylic acid
5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₇F₃N₂O₂S
Punto di fusione: 212…215 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00206674
CAS Number: 223499-20-5