Stampa…
5-Bromo-2-fluoro-3-nitroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-5-bromo-2-fluoronitrobenzene
PC49220-1G PC49220-250MG
APOSPC49220-1GEA 1120 EUR
APOSPC49220-1G APOSPC49220-250MG
5-Bromo-2-fluoro-3-nitroaniline
5-Bromo-2-fluoro-3-nitroaniline
Formula: C₆H₄BrFN₂O₂
Peso molecolare: 235,011 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD19441791
CAS Number: 1313588-93-0