3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Bromo-4-carboxy-α,α,α-trifluoroanisole
Formula:
C₈H₄BrF₃O₃ Punto di fusione: 126,5…126.7 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11110888 CAS Number: 85373-96-2 |