Stampa…
4-(cis-3,5-Dimethylpiperazin-1-yl)-3-fluoroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Amino-2-fluorophenyl)-cis-3,5-dimethylpiperazine
PC49206-1G PC49206-250MG
APOSPC49206-1GEA 326 EUR
APOSPC49206-1G APOSPC49206-250MG
4-(cis-3,5-Dimethylpiperazin-1-yl)-3-fluoroaniline
4-(cis-3,5-Dimethylpiperazin-1-yl)-3-fluoroaniline
Formula: C₁₂H₁₈FN₃
Peso molecolare: 223,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13619678
CAS Number: 943752-32-7