Stampa…
Methyl 3-amino-2,6-difluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4-Difluoro-3-(methoxycarbonyl)aniline
PC49203-1G PC49203-5G PC49203-25G
APOSPC49203-1GEA 21.9 EUR
APOSPC49203-1G APOSPC49203-5G APOSPC49203-25G
Methyl 3-amino-2,6-difluorobenzoate
Methyl 3-amino-2,6-difluorobenzoate
Formula: C₈H₇F₂NO₂
Peso molecolare: 187.143 g/mol
Punto di fusione: 23…24 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13195461
CAS Number: 84832-02-0